Dichlormethan ≥99.9% stabilizovaný, PESTINORM® for MOSH/MOAH analysis
85958.320
:
- Typ balení:Skleněná láhev
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
- undefined:max. 10
:
:12,06140
:39,8 °C (1013 hPa)
:–95 °C
:1,322 g/cm³ (20 °C)
:6.1,III
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under inert gas.
:Stabilised with amylene
:Ambient
:200-838-9
:1593
:01-2119480404-41
:GHS08
:75-09-2
:CH₂Cl₂
:MFCD00000881