ContactUsLinkComponent
Human amyloid-beta (1-40) peptide
Human amyloid-beta (1-40) peptide
  • Čí. CAS:
    131438-79-4
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Proteinová synonyma:
    Aβ (1-40)
  • Název proteinu/peptidu:
    Amyloid-beta (1-40) Peptide
  • Čistota:
    >95%
  • Molekulární hmotnost:
    4329,9 g/mol
  • Formulace:
    Crystalline solid
  • Molekulový vzorec:
    C₁₉₄H₂₉₅N₅₃O₅₈S
Frequently Bought Together