0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
D-(-)-Luciferin potassium salt
D-(-)-Luciferin potassium salt ≥99.5% endotoxin-free
D-(-)-Luciferin potassium salt ≥99.5% endotoxin-free
D-(-)-Luciferin potassium salt ≥99.5% endotoxin-free
OZBILK10000
:
OZ BIOSCIENCES
:
D-(-)-Luciferin potassium salt ≥99.5% endotoxin-free
OZBILK10000
:
OZ BIOSCIENCES
:
Bal.:
1 g
Sekvence:
3047
:
:
318.41 g/mol
:
115144-35-9
:
C₁₁H₇KN₂O₃S₂
:
MFCD00044928