ContactUsLinkComponent
Rukavice do izolátorů, RABS, Bioclean™ GGL
Rukavice do izolátorů, RABS, Bioclean™ GGL
Supplier:  Nitritex
Certificates
undefined
Rukavice do izolátorů, RABS, Bioclean™ GGL
Supplier:  Nitritex
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-6386
  • 112-6387
  • 112-6388
  • 112-6389
  • Model:
  • GGL
  • GGL
  • GGL
  • GGL
  • Obouruké/jednoruké:
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Obouruké
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Třída čistoty:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Materiál:
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Nitril
  • Provedení:
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Smooth
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tloušťka límce:
  • 0,30 mm / 0,50 mm
  • 0,30 mm / 0,50 mm
  • 0,30 mm / 0,50 mm
  • 0,30 mm / 0,50 mm
  • Tloušťka prstu:
  • 0,60 mm
  • 0,60 mm
  • 0,60 mm
  • 0,60 mm
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,50 mm
  • 0,50 mm
  • 0,50 mm
  • 0,50 mm
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together