Garbage Bin
Garbage bin, Zelená, 80 L, 420×460×740 mm
Katalogové číslo LAMA1249P
Dodavatel: LAMAPLAST
Přejít na:
Product Details & Documents
Square garbage pedal bin with sack holder and rubber wheel.
- Heavy duty container
- Made by HDPE
- Rubber wheels Ø 150 mm
Documents
TDS HDPE Garbage bin
Technický list
Specifikace
- Kapacita:80 L
- Barva:Zelená
- Popis:Garbage bin
- Š×H×V:420×460×740 mm