O tomto produktu
Produkty Sartoclear Dynamics® Lab jsou filtrační sady určené pro čiření a sterilní filtraci až 1000 ml savčích buněčných kultur.
- Připraven k použití
- Rychle a bez námahy
- Technologie čištění dostupná pro laboratoře, ale také pro objemy procesů
Sady Sartoclear Dynamics® Lab umožňují čiření a sterilní filtraci provést v jediném kroku. Tyto soupravy zjednodušují proces tím, že zcela eliminují krok odstřeďování, který je jinak nutný pro čiření. V důsledku toho umožňují sklizené buněčné kultury účinně čistit a sterilizovat během několika minut.
Tyto sady kombinují sáčky s pomocným filtrem pro čiření a vakuové filtrační jednotky pro sterilní filtraci. Filtrační pomůcka usnadňuje filtraci přes sterilní filtr a zároveň umožňuje úplné obnovení bílkovin. Sáčky jsou naplněny předem zvlhčenou, vysoce čistou křemelinou (DE), optimalizovanou kvalitou pro sklizeň buněčných kultur, která je inertní a nerozpustná.
Produkty Sartoclear Dynamics® Lab jsou dostupné buď s 0,22 nebo 0,45 µm polyethersulfonovou membránou. Obě membrány poskytují nejrychlejší průtoky díky své asymetrické struktuře a zajišťují nejnižší vazbu na proteiny a také extrahovatelné. Proto jsou membránami volby pro aplikace sklízení buněčných kultur.
Čištění a sterilní filtrace probíhá v jednom kroku:
1. Připojte filtrační jednotku Sartolab® RF ke zdroji vakua. Přidejte přípravek k buněčné kultuře.
2. Důkladně promíchejte. Nejprve nalijte vytvořenou směs do jednotky Sartolab® RF.
3. Poté pomocí čerpadla zahajte filtraci.
4. Po 5 až 15 minutách bude vzorek k připraven k dalšímu zpracování, jako je purifikace a koncentrace proteinu.