ContactUsLinkComponent
Soupravy filtrační pro čištění a steriliní filtrace, Sartoclear Dynamics® Lab P15
Soupravy filtrační pro čištění a steriliní filtrace, Sartoclear Dynamics® Lab P15
Catalog # 514-1073
Supplier:  Sartorius
Soupravy filtrační pro čištění a steriliní filtrace, Sartoclear Dynamics® Lab P15
Catalog # 514-1073
Supplier:  Sartorius
Specifications
  • Popis:
    Souprava Sartoclear Dynamics® Lab P15
  • Bal.:
    6
Specifications
About this item
Produkty Sartoclear Dynamics® Lab jsou filtrační soupravy určené pro čištění a sterilní filtraci buněčných kultur savců v R&D laboratořích. Soupravy Sartoclear Dynamics® P15 jsou určeny pro čištění a sterilní filtraci kultur savčích buněk do objemu 15 ml.
  • připraveno ihned k použit
  • rychlé a snadné použití
  • technologie čištění je vhodná pro laboratoře i velké objemy ve výrobě
Soupravy Sartoclear Dynamics® Lab umožňují provádět čištění a sterilní filtraci v jediném kroku. Zcela eliminují odstřeďování, které je jinak pro čištění nezbytné. Takto je možné během několika minut pročistit a sterilizovat sklizené buněčné kultury.
20 ml stříkačka je naplněná 0,5 g pomocného filtračního přípravku pro klarifikaci vzorků buněčných kultur různé hustoty. Jako pomocný filtrační přípravek je použita vysoce čistá, inertní a nerozpustná křemelina optimalizované třídy pro sklízení buněčné kultury.
Sterilní filtr stříkačky má 0,2 µm membránu PES a vysoce čistý 100% křemenný předfiltr Díky těmto materiálům a velké ploše filtrů je možné dosahovat vysokého průtoku.
Čištění a sterilní filtrace buněčných kultur probíhá v jednom kroku:
1. Naplňte stříkačku bujónem.
2. Důkladně protřepejte, aby se bujon smíchal s filtračním přípravkem
3. Připojte ke stříkačce sterilní filtr a začněte filtrovat.
4. Po 5 až 15 minutách bude buněčná kultura připravena k dalšímu zpracování, jako je purifikace a koncentrace proteinu.
Delivery: souprava obsahuje 6×20 ml stříkaček plněných 0,5 g pomocného filtračního přípravku, včetně víček a plnicích trubiček a 6 sterilních filtrů