Orders LinkContactUsLinkComponent
Partial immerstion thermometers
Partial immerstion thermometers
Dodavatel:   Amarell
Partial immerstion thermometers
Dodavatel:  Amarell
Certifikáty
Partial immerstion thermometers
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Thermometers are permanently marked.
  • Celsius scale
  • Partial immersion
  • Yellow back
Immersion depth: 76 mm.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozsah
    Dělení
    Délka
    Náplň
    Hloubka ponoru
    Dostupnost
    Price
  • 01
    −10...+50 °C
    1,0 °C
    300 mm
    Red special liquid
    76 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 199,00 Kč
    199,00 Kč
    1 * 1 KS
       199,00 Kč
  • 02
    −10...+110 °C
    1,0 °C
    300 mm
    Red special liquid
    76 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 196,00 Kč
    196,00 Kč
    1 * 1 KS
       196,00 Kč
  • 03
    −10...+150 °C
    1,0 °C
    300 mm
    Red special liquid
    76 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 206,00 Kč
    206,00 Kč
    1 * 1 KS
       206,00 Kč
  • 04
    −10...+50 °C
    1,0 °C
    300 mm
    Red special liquid
    76 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 219,00 Kč
    219,00 Kč
    1 * 1 KS
       219,00 Kč