Voda, super gradient grade suitable for UPLC/UHPLC instruments
Katalogové číslo APPC221074.1612
Dodavatel: PanReac AppliChem
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Non-volatile Matter:0.0001%
- Specific Conductance (25 °C):1.0×10⁻⁶ ohm⁻¹ cm⁻¹
- Suitability for Gradient According to ACS:Passes Test
- Gradient at 210 nm:5 mUA
- Gradient at 254 nm:0.5 mUA
- Fluorescence at 254 nm (as Quinine):1 ppb
- Fluorescence at 365 nm (as Quinine):0.5 ppb
- Transmittance at 200 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell):≥98%
- Transmittance at 210 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell):≥98%
- Transmittance at 254 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell):≥99%
- Transmittance at 300 - 450 nm (UV Spectrum, 1 cm Cell):≥99%
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:100 °C
Bod tání:0 °C
Hustota:1,000 g/cm³
:Packaged under nitrogen.
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-791-2
Číslo CAS:7732-18-5
Vzorec:H₂O
MDL číslo:MFCD00011332