Pipette controller, MACROMAN™
Pipette controller, MACROMAN™, 1 - 100 ml
Katalogové číslo GILSF110120
Dodavatel: GILSON
Přejít na:
Product Details & Documents
Pipette controller for all plastic and glass pipettes from 1 to 100 ml.
- Ergonomic handle featuring wide triggers for maximum comfort and stress-free pipetting
- Lithium-Ion battery enables a longer, vibration-free use with reduced charging time
- Increase precision by choosing your flow rate mode from slow drops to rapid dispensing
Documents
Specifikace
- Kapacita:1 - 100 ml
- Popis:Pipette controller, MACROMAN™
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Filter, 0,22 µm, standard (set of 10)Filter, 0,22 µm, standard (set of 10)GILSF10720403Přihlásit se pro dostupnost1 * 10 KS - 2 780,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Pipette adaptor
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Lithium-ion battery
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Power supply
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Wall mount
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Filter, 0,45 µm, sterile (set of 10)Filter, 0,45 µm, sterile (set of 10)GILSF10720706Přihlásit se pro dostupnost1 * 10 KS - 4 630,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Adjustable side stand
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Magnetic wall mount
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Filter, 0,22 µm, sterile (set of 10)Filter, 0,22 µm, sterile (set of 10)GILSF10720504Přihlásit se pro dostupnost1 * 10 KS - 4 630,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Nosepiece
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Charging desk stand
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Filter, 0,45 µm, standard (set of 10)Filter, 0,45 µm, standard (set of 10)GILSF10720605Přihlásit se pro dostupnost1 * 10 KS - 2 780,00 Kč