ContactUsLinkComponent
DNA transfection reagent, CombiMag™
DNA transfection reagent, CombiMag™
Supplier:  OZ BIOSCIENCES
Certificates
undefined
DNA transfection reagent, CombiMag™
Supplier:  OZ BIOSCIENCES
Specifications
  • Specifické buňky:
    Hard-to-transfect
  • DNA:
    Ano
  • mRNA:
    Ano
  • Oligos:
    Ano
  • Vysoce výkonný skrínyng:
    Ano
  • siRNA:
    Ano