ContactUsLinkComponent
VWR® pHenomenal® MD 8000 H, Multimetry, ruční
undefined
VWR® pHenomenal® MD 8000 H, Multimetry, ruční
  • Catalog No:
  • 665-0494
  • 665-0496
  • 665-0495
  • Rozsah - pH:
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • 0 - 14
  • Rozlišení - pH:
  • 0,1/0,01/0,001
  • 0,1/0,01/0,001
  • 0,1/0,01/0,001
  • Přesnost - pH:
  • ±0,1, ±0,01, ±0,005
  • ±0,1, ±0,01, ±0,005
  • ±0,1, ±0,01, ±0,005
  • Rozsah - mV:
  • ±2500; ±1200
  • ±2500; ±1200
  • ±2500; ±1200
  • Rozlišení - mV:
  • 0,1; 1
  • 0,1; 1
  • 0,1; 1
  • Přesnost - mV:
  • ±0,3; ±1
  • ±0,3; ±1
  • ±0,3; ±1
  • Salinita - rozsah:
  • 0 - 70
  • 0 - 70
  • 0 - 70
  • TDS - rozsah:
  • 0 mg/L - 199,9 g/L
  • 0 mg/L - 199,9 g/L
  • 0 mg/L - 199,9 g/L
  • DO koncentrace:
  • 0,00 - 20,00 / 0,0 - 50,0 mg/L
  • 0,00 - 20,00 / 0,0 - 50,0 mg/L
  • 0,00 - 20,00 / 0,0 - 50,0 mg/L
  • Rozpuštěný kyslík - saturace O₂:
  • 0,0 - 200,0; 0 - 500 %
  • 0,0 - 200,0; 0 - 500 %
  • 0,0 - 200,0; 0 - 500 %
  • Rozsah teplot:
  • Automatická: −5...+105 °C
  • Automatická: −5...+105 °C
  • Automatická: −5...+105 °C
  • Rozlišení teploty:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Přesnost teploty:
  • ±0,2 K
  • ±0,2 K
  • ±0,2 K
  • Paměť:
  • 4500 záznamů
  • 4500 záznamů
  • 4500 záznamů
  • Hodnota IP:
  • IP 67
  • IP 67
  • IP 67
  • Referenční teplota:
  • 20/25 °C
  • 20/25 °C
  • 20/25 °C
  • Kalibrace:
  • 5bodová vlastní kalibrace
  • 5bodová vlastní kalibrace
  • 5bodová vlastní kalibrace
pH electrode
Frequently Bought Together