VWR® Micro Star 30R, Mikrocentrifuga, vysokorychlostní, univerzální, s chlazením
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Kompaktní centrifuga Micro Star 30R s chlazením je hospodárná, univerzální a snadno obsluhovatelná kombinovaná odstředivka, která v sobě spojuje funkce vysokorychlostní mikrocentrifugy a víceúčelové centrifugy. Tato centrifuga s tichým a plynulým chodem pojme rotory pro mikrozkumavky (24 × 1,5/2,0 ml), mikrotitrační destičky a kónické zkumavky o objemu 15/50 ml, ale i 16místný rotor pro zkumavky o objemu 5 ml a rotor s výkyvnými držáky na 6 krevních zkumavek. Ideální pro použití v přírodovědných, biotechnologických a klinických laboratořích.
- Teplotní rozsah od –9 do +40 °C s funkcí předchlazení
- Max. rychlost: 31150× g (18000 min-1)
- Čas od 10 s do 99,5 min nebo kontinuální provoz
- Uložení až 100 uživatelských programů
- Automatické rozpoznání rotoru, detekce nevyváženosti a funkce rychlého otáčení
- Chladivo s nízkým PGO a emisemi CO2 podle norem EU platných od roku 2020
- K dispozici je šest různých rotorů
Ordering information: Centrifuga Micro Star 30R se prodává bez rotoru, který si můžete vybrat sami, nebo jako sada obsahující rotor na mikrozkumavky RA 24/2 s víkem nepropustným pro aerosoly.
Caution: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.
Specifications
- Catalog No:
- 521-2574
- 521-2575
- Model:
- Micro Star 30R (521-2574)
- Micro Star 30R (521-2575)
- Maximální kapacita:
- 24×2 ml
- 6×50 ml (s rotorem RA 6/50)
- Max. rychlost - pevný úhlový rotor:
- 18000 min⁻¹
- 18000 min⁻¹ (RA 24/2)
- Maximální relativní zrychlení - pevný úhlový rotor:
- 31150 ×g
- 31150 ×g (RA 24/2)
- Teplota:
- –9...+40 °C
- –9...+40 °C
- Úroveň hluku:
- <56 dB(A)
- <56 dB(A)
- Spotřeba:
- 700 W
- 700 W
- Š×H×V:
- 360×675×288 mm
- 360×675×288 mm
- Hmotnost:
- 51 kg
- 50 kg