Insert tubes for scintillation vials
Insert tubes with caps for scintillation vials, 5,00 ml, 14×56 mm, Ano
Katalogové číslo RATI5810110
Dodavatel: RATIOLAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Čepice součástí:Ano
- Ø×H:14×56 mm
- Kapacita:5,00 ml
- Popis:Insert tubes with caps for scintillation vials
- Cat. No.:RATI5810110