Yeast extract, powder, ultrapure
Katalogové číslo J23547.A1
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:1 kg
- Popis:Yeast Extract, Powder
- Podmínky uskladnění:Ambient
Specifikace
O tomto produktu
- Assay Protein (TN×6.25): 57 - 72%
- Assay Salmonella: Negative
- Assay Standard Plate Count: ≤15000/g
- Residual Water(at Time of Packaging): ≤6%