Orders LinkContactUsLinkComponent
TLC polyester sheets
Dodavatel:   MACHEREY-NAGEL
TLC polyester sheets
Dodavatel:  MACHEREY-NAGEL
Certifikáty
TLC polyester sheets
TLC polyester sheets
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Potahový materiál
    Plocha destičky
    Fluorescenční indikátor
    Dostupnost
    Price
  • 552-0277
    POLYGRAM® TLC polyester sheets SIL G/UV254
    POLYGRAM® TLC polyester sheets SIL G/UV254
    01
    Silica gel
    40×80 mm
    F254
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 4 440,00 Kč
    4 440,00 Kč
    1 * 200 KS
       4 440,00 Kč
  • 552-0278
    POLYGRAM® TLC polyester sheets Alox N/UV254
    POLYGRAM® TLC polyester sheets Alox N/UV254
    02
    Aluminium oxide (Alox)
    40×80 mm
    F254
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 4 930,00 Kč
    4 930,00 Kč
    1 * 200 KS
       4 930,00 Kč
  • 552-0279
    POLYGRAM® TLC polyester sheets CEL 300
    POLYGRAM® TLC polyester sheets CEL 300
    03
    Cellulose
    40×80 mm
    No
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 4 760,00 Kč
    4 760,00 Kč
    1 * 200 KS
       4 760,00 Kč
  • 552-0280
    POLYGRAM® TLC polyester sheets. Kit includes 100 × SIL G/UV254, 50 × Alox N/UV254, 50 × CEL 300
    POLYGRAM® TLC polyester sheets. Kit includes 100 × SIL G/UV254, 50 × Alox N/UV254, 50 × CEL 300
    04
    40×80 mm
    F254
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 4 620,00 Kč
    4 620,00 Kč
    1 * 200 KS
       4 620,00 Kč