Immersion oil, BioChemica
Katalogové číslo A3494.0500
Dodavatel: PanReac AppliChem
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:500 mL
- Popis:Immersion oil
Specifikace
O tomto produktu
Biochemical grade immersion oil for microscopy.
- Free of PCBs
- Stored at room temperature