ContactUsLinkComponent
Rabbit Triosephosphate isomerase (from Muscle)
Rabbit Triosephosphate isomerase (from Muscle)
Supplier:  Merck
Certificates
Rabbit Triosephosphate isomerase (from Muscle)
Supplier:  Merck
Specifications
  • Čí. CAS:
    9023-78-3
  • Zdroj:
    Muscle
  • Druhy:
    Rabbit
  • Podmínky uskladnění:
    Store at −20 °C
  • Název enzymu:
    Triosephosphate isomerase
  • Aktivita enzymu:
    ≥3500 units/mg
  • Synonyma enzymů:
    D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase
    TPI