Acetonitril ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace for organic trace analysis
Katalogové číslo 85935.320
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Skleněná láhev
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Certifikát ochrany životního prostředí:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- undefined:max. 0.0003 % w/w
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:81,6 °C (1013 hPa)
EINECS:200-835-2
ADR:3,II
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
UN:1648
:GHS02
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:75-05-8
Vzorec:H₃CCN
MDL číslo:MFCD00001878