Autosampler vials, screw top, 9-425
Katalogové číslo MICS9502S-PP-CLEAR
Dodavatel: MICROSOLV
Specifikace
- Čepice součástí:Ne
- Velikost víčka:9-425
- Ø×H:12×32 mm
- Kapacita:2,00 ml
- Barva:Průhledná
- Popis:Autosampler vial, with filling lines
- Materiál:PP
- Bal.:100
Specifikace
O tomto produktu
These vials are the most commonly used autosampler vials for HPLC or GC. They are made of virgin, medical grade PP.
- Pharmaceutical quality
- Compatible with all leading instruments