Tetrahydrofuran ≥99% stabilizovaný, GPR RECTAPUR®
Katalogové číslo VWRS28552.410
Dodavatel: VWR Collection
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastic container
- Bal.:10 L
- Sekvence:5214
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay:Min. 99 %
- Appearance:Clear colourless liquid
- IR Spectrum:Passes test
- Boiling point:65.0 - 66.5 °C
- Density (20/4):0.885 - 0.888
- Free acidity:Max. 0.0003 meq/g
- n 20/D:1.406 - 1.408
- Peroxides (as H2O2):Max. 100 ppm
- Water:Max. 0.03 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:12,09351
Bod varu:66 °C (1013 hPa)
Bod tání:–108,5 °C
Hustota:0,888 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:203-726-8
UN:2056
ADR:3,II
:Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 250-400 ppm
REACH:05-2114615188-48
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Číslo CAS:109-99-9
Vzorec:C₄H₈O
MDL číslo:MFCD00005356