ContactUsLinkComponent
Octan sodný trihydrát ≥97%, TECHNICAL
Octan sodný trihydrát ≥97%, TECHNICAL
Catalog # VWRS27641.460
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
undefined
Octan sodný trihydrát ≥97%, TECHNICAL
Catalog # VWRS27641.460
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    25 kg
  • Sekvence:
    4283
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    Min. 97 %
Specification Test Results
About this item
 :
Merck Index:13,08642
Boiling Pt:120…123 °C (1013 hPa)
Melting Pt:58 °C
Density:1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Ambient
EINECS:204-823-8
CAS Number:6131-90-4
Formula:H₃CCOONa·3H₂O
MDL Number:MFCD00071557