ContactUsLinkComponent
Chlorid lithný ≥98%, TECHNICAL, purified
  VWRS25009.361
 :  
Chlorid lithný ≥98%, TECHNICAL, purified
  VWRS25009.361
 :  
  • Typ balení:
    Plastový sud
  • Bal.:
    6,5 kg
  • Sekvence:
    4126
  • Assay:
    Min. 98 %
 :
 :13,05550
 :1382 °C (1013 hPa)
 :614 °C
 :2,07 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :231-212-3
 :GHS07
 :7447-41-8
 :LiCl
 :MFCD00011078