ContactUsLinkComponent
Hydroxid sodný 50% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Korozi způsobující
Hydroxid sodný 50% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Katalogové číslo VWRS84522.550
Dodavatel:  VWR Collection
Číslo CAS:  
Korozi způsobující
Hydroxid sodný 50% vodný roztok, GPR RECTAPUR®
Katalogové číslo VWRS84522.550
Dodavatel:  VWR Collection
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastový sud
  • Bal.:
    200 L
  • Sekvence:
    5549
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    47 - 51 %
  • Sodium carbonate:
    Max. 0.5 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 50 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 50 ppm
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Bod varu:119…135 °C (1013 hPa)
Bod tání:9…10 °C
Hustota:1,53 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
Číslo CAS:1310-73-2
Vzorec:NaOH
MDL číslo:MFCD00003548