Autosampler vials
Crimp top vials, with wide opening, 0,30 ml, 12×13 mm, Sklo, Průhledná, Ne
Katalogové číslo MICS9532C-0-WCV
Dodavatel: MICROSOLV
Přejít na:
Product Details & Documents
These vials with serum finish are made from Type 1, first hydrolytic N51A grade borosilicate glass.
- Used in gas chromatography
- Used for storage of samples
Standard crimp top style vials for HPLC or GC autosamplers.
Specifikace
- Čepice součástí:Ne
- Ø×H:12×13 mm
- Kapacita:0,30 ml
- Barva:Průhledná
- Popis:Crimp top vials, with wide opening
- Materiál:Sklo