Orders LinkContactUsLinkComponent
O-Rings
O-Rings
35, O-ring, 5,3×2,4 mm, Černá
Katalogové číslo 28-9564-97
Dodavatel:   Cytiva
O-Rings
Katalogové číslo 28-9564-97
Dodavatel:  Cytiva
O-Rings
O-Rings
35, O-ring, 5,3×2,4 mm, Černá
Přejít na:
Price
3 410,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Barva:
    Černá
  • Popis:
    O-ring, 5,3×2,4 mm
  • Sekvence:
    35