Orders LinkContactUsLinkComponent
Torque wrench
Torque wrench
30, Torque wrench for BPG columns, Nerezová ocel 304, 2 - 20 N
Katalogové číslo 18-0251-37
Dodavatel:   Cytiva
Torque wrench
Katalogové číslo 18-0251-37
Dodavatel:  Cytiva
Torque wrench
30, Torque wrench for BPG columns, Nerezová ocel 304, 2 - 20 N
Přejít na:
Price
12 490,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This torque wrench is suitable for assembly and disassembly of BPG columns.
Specifikace
  • Popis:
    Torque wrench for BPG columns
  • Materiál:
    Nerezová ocel 304
  • Sekvence:
    30
  • Utahovací moment:
    2 - 20 N