0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kolony chromatografické
Columns, HiTrap™ Fast Flow IEX selection kit
Columns, HiTrap™ Fast Flow IEX selection kit
Columns, HiTrap™ Fast Flow IEX selection kit
Catalog # GEHE90-1002-00
Supplier:
Cytiva
Expand image
Columns, HiTrap™ Fast Flow IEX selection kit
Catalog # GEHE90-1002-00
Supplier:
Cytiva
Specifications
Kapacita:
5 ml
Popis:
HiTrap™ Fast Flow IEX Selection Kit
Uskladnění:
4 to 30 °C, 20% Ethanol
Rozměry lůžka:
16×25 mm
Bal.:
5
Specifications
About this item
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation