Petrolether, 40…60 °C, ChromAR® for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Katalogové číslo 6756-25
Dodavatel: MACRON AVANTOR BRAND
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Residue after Evaporation:max. 0.0005 %
- Titrable Acid (meq/g):max. 0.0005
- Water (KF):max. 0.01 %
- at 210 nm:max. 0.2
- at 220 nm:max. 0.1
- at 230 nm:max. 0.05
- at 240 nm:max. 0.01
- at 250 nm:max. 0.004
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:40…60 °C
Bod vzplanutí:–18 °C
Teplota pro skladování:Ambient
UN:1268
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
Číslo CAS:64742-49-0
:64742-82-1
MDL číslo:MFCD00081849