n-Heptan ≥99.5%, ChromAR® for HPLC, Macron Fine Chemicals™
Katalogové číslo 5139-25
Dodavatel: MACRON AVANTOR BRAND
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:2,5 L
- Sekvence:5096
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (CH3(CH2)5CH3) (GC, corrected for water):min. 99.5 %
- Acidity (meq/g):max. 0.0005
- Residue after Evaporation:max. 0.0005 %
- Water (KF):max. 0.01 %
- at 210 nm:max. 1.0
- at 220 nm:max. 0.1
- at 230 nm:max. 0.02
- at 240 nm:max. 0.01
- at 250 nm:max. 0.005
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:98 °C
Hustota:0,68
Bod vzplanutí:–4 °C
Teplota pro skladování:Ambient
UN:1206
ADR:3,
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
Číslo CAS:142-82-5
Vzorec:H₃C(CH₂)₅CH₃
MDL číslo:MFCD00009544