Bundy výstražné softshellové, PW3, T402 Vision Hi-Vis
Supplier: Portwest
Certificates
About this item
Softshell Vision se vyznačuje moderním, svěžím designem a současným stylovým střihem. Vysoce kvalitní 3vrstvá prodyšná, voděodolná a větruodolná tkanina spolu s mnoha praktickými funkcemi zajišťují, že se jedná o řešení, které musí mít řada pracujících profesionálů.
- přidáná reflexní páska z lehké Lightweight flexible HiVisTex Pro segmented reflective tape for increased visibility
- prodyšné, větruodolné a nepromokavé
- boční kapsy na zip a vnitřní kapsička na mobil
- kontrastní stříbrný zip
- Quick dry elastic bound cuff
- kontrasntí kombinace barev
- nastavení spodního obvodu pomocí zadrhovadla
- zaoblená prodloužená spodní zadní část
Svrchní tkanina: 94% Polyester, 6% Elastane 160 g laminated to 100% Polyester Micro Polar Fleece 150 g 310 g
Certifications: EN ISO 20471 Třída 3, RIS-3279-TOM VYDÁNÍ 1 (pouze oranžová), ANSI/ISEA 107-2015 TYP R TŘÍDA 3
Specifications
- Catalog No:
- 113-9126
- 113-9124
- PRTWT402YBRXXXL
- 113-9127
- 113-9125
- PRTWT402YBRXL
- PRTWT402YBRL
- PRTWT402YBRS
- PRTWT402YBRXXL
- PRTWT402YBRM
- 113-9123
- 113-9128
- Model:
- T402
- T402
- T402
- T402
- T402
- T402
- T402
- T402
- T402
- T402
- T402
- T402
- Aplikace oblečení:
- Industrial, Outdoor
- Industrial, Outdoor
- Industrial, Outdoor
- Industrial, Outdoor
- Industrial, Outdoor
- Industrial, Outdoor
- Industrial, Outdoor
- Industrial, Outdoor
- Industrial, Outdoor
- Industrial, Outdoor
- Industrial, Outdoor
- Industrial, Outdoor
- Risk area:
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rain (waterproof)
- Rod:
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Pro muže
- Sleeve or leg length:
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Long
- Typ uzávěru:
- Se zipem
- Se zipem
- Se zipem
- Se zipem
- Se zipem
- Se zipem
- Se zipem
- Se zipem
- Se zipem
- Se zipem
- Se zipem
- Se zipem
- Tkanina:
- 94% polyester, 6% elastane
- 94% polyester, 6% elastane
- 94% polyester, 6% elastane
- 94% polyester, 6% elastane
- 94% polyester, 6% elastane
- 94% polyester, 6% elastane
- 94% polyester, 6% elastane
- 94% polyester, 6% elastane
- 94% polyester, 6% elastane
- 94% polyester, 6% elastane
- 94% polyester, 6% elastane
- 94% polyester, 6% elastane
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together