ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant IL-22 (from E. coli)
Mouse Recombinant IL-22 (from E. coli)
Certificates
undefined
Mouse Recombinant IL-22 (from E. coli)
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Mouse
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: Production of IL-10 from human COLO-205 cells, ED50 ≤1 ng/ml, Bioactivity ≥1,0×10⁶ units/mg
  • Formulář:
    Lyophilised
  • Identifikační číslo genu:
    Q9JJY9
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    N
  • Proteinová synonyma:
    IL-TIF
  • Název proteinu/peptidu:
    IL-22
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    16,8 kDa
  • Sekvence:
     MLPVNTRCKL EVSNFQQPYI VNRTFMLAKE ASLADNNTDV RLIGEKLFRG VSAKDQCYLM KQVLNFTLED VLLPQSDRFQ PYMQEVVPFL TKLSNQLSSC HISGDDQNIQ KNVRRLKETV KKLGESGEIK AIGELDLLFM SLRNACV
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay