Hexamethyldisiloxan, 0.65 cSt (25°C), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:107-46-0
:
Vzorec:C₆H₁₈OSi₂
MDL číslo:MFCD00008265
Bod varu:101 °C (1013 hPa)
Bod tání:–59 °C
Hustota:0,764 g/cm³ (20 °C)
EINECS:203-492-7
UN:1993
ADR:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
REACH:01-2119496108-31
:GHS02
Teplota pro skladování:Ambient
Frequently Bought Together