ContactUsLinkComponent
Rat Recombinant TNFalpha (from E. coli)
Rat Recombinant TNFalpha (from E. coli)
Certificates
undefined
Rat Recombinant TNFalpha (from E. coli)
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Rat
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: Cytolysis of mouse L929 cells in the presence of Actinomycin D, ED50 ≤0,05 ng/ml, Bioactivity ≥2,0×10⁷ units/mg
  • Identifikační číslo genu:
    P16599
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    N
  • Proteinová synonyma:
    Cytotoxin|DIF|Necrosin|Cachexin|TNFSF2|TNF|Cachectin
  • Název proteinu/peptidu:
    TNFalpha
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    17,3 kDa
  • Sekvence:
    MLRSSSQNSS DKPVAHVVAN HQAEEQLEWL SQRANALLAN GMDLKDNQLV VPADGLYLIY SQVLFKGQGC PDYVLLTHTV SRFATSYQEK VSLLSAIKSP CPKDTPEGAE LKPWYEPMYL GGVSQLEKGD LLSAEVNLPK YLDITESGQV YFGVIAL
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7,5
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay