ContactUsLinkComponent
Human Recombinant SCF (from E. coli)
Human Recombinant SCF (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant SCF (from E. coli)
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤15 ng/ml, Bioactivity ≥6,7×10⁴ units/mg
  • Identifikační číslo genu:
    P21583
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    N
  • Proteinová synonyma:
    c-Kit Ligand|KL|MGF|Steel Factor
  • Název proteinu/peptidu:
    SCF
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    18,6 kDa
  • Sekvence:
    MEGICRNRVT NNVKDVTKLV ANLPKDYMIT LKYVPGMDVL PSHCWISEMV VQLSDSLTDL LDKFSNISEG LSNYSIIDKL VNIVDDLVEC VKENSSKDLK KSFKSPEPRL FTPEEFFRIF NRSIDAFKDF VVASETSDCV VSSTLSPEKD SRVSVTKPFM LPPVA
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7,5
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay