Supelco® Organic Reference Standard, Nicotinamide (Niacinamide)
47865-U
: Merck
:
- Bal.:1
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:98-92-0
- Popis:Nicotinamide (Niacinamide)
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H319
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00006395
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):Nicotinamide; NAM; NIC; Niacinamide; Nicotinic acid amide; Pyridine-3-carboxylic acid amide; Vitamin B₃; Vitamin PP
- Bod tání:128 - 131 °C (lit.)
- Molekulární hmotnost:122,12
- Bod vzplanutí:150 °C
- GHS signal: GHS07
: P264 - P280 - P305 + P351 + P338 - P337 + P313