Orders LinkContactUsLinkComponent
Nikotinamid
Nikotinamid
3545, Glass bottle for solids, 250 g
Katalogové číslo A0959.0250
Dráždivý
Dodavatel:   PanReac AppliChem
Nikotinamid
Katalogové číslo A0959.0250
Dodavatel:  PanReac AppliChem
Číslo CAS:  98-92-0
Nikotinamid
3545, Glass bottle for solids, 250 g
Přejít na:
Číslo CAS:  98-92-0
Price
2 000,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyma:  3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
  • Číslo CAS:98-92-0
  • Vzorec:C₆H₆N₂O
  • MDL číslo:MFCD00006395
  • Molecular Weight:122.13
  • Merck Index:12,06574
  • Bod varu:334 °C (1013 hPa)
  • Bod tání:127…128 °C
  • Hustota:1,4463 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:182 °C
  •  :Density: 1,4463 g/cm³ (20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:202-713-4
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    250 g
  • Sekvence:
    3545
Specifikace