ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant IL-11 (from E. coli)
Mouse Recombinant IL-11 (from E. coli)
Certificates
undefined
Mouse Recombinant IL-11 (from E. coli)
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Mouse
  • Podmínky uskladnění:
    −20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: B9 cell proliferation, ED50 ≤250 ng/ml, bioactivity ≥4,0×10³ units/mg
  • Identifikační číslo genu:
    P47873
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    N
  • Proteinová synonyma:
    oprelvekin|AGIF (Adipogenesis Inhibitory Factor)
  • UniProtKB:
    P47873
  • Název proteinu/peptidu:
    IL-11
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    19,3 kDa
  • Sekvence:
    MPGPPAGSPR VSSDPRADLD SAVLLTRSLL ADTRQLAAQM RDKFPADGDH SLDSLPTLAM SAGTLGSLQL PGVLTRLRVD LMSYLRHVQW LRRAGGPSLK TLEPELGALQ ARLERLLRRL QLLMSRLALP QAAPDQPVIP LGPPASAWGS IRAAHAILGG LHLTLDWAVR GLLLLKTRL
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay