ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IFNalpha 2b (from E. coli)
Human Recombinant IFNalpha 2b (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant IFNalpha 2b (from E. coli)
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: Viral CPE assay using EMC virus on A549 cells, ED50 ≤0,005 ng/ml, Bioactivity ≥2,0×10⁸ units/mg
  • Identifikační číslo genu:
    P01563 (VAR_004012)
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    N
  • Proteinová synonyma:
    Type I Interferon|Alpha 2
  • Název proteinu/peptidu:
    IFNalpha 2b
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    19,4 kDa
  • Sekvence:
    MCDLPQTHSL GSRRTLMLLA QMRKISLFSC LKDRHDFGFP QEEFGNQFQK AETIPVLHEM IQQIFNLFST KDSSAAWDET LLDKFYTELY QQLNDLEACV IQGVGVTETP LMKEDSILAV RKYFQRITLY LKEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSTNLQE SLRSKE
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay