ContactUsLinkComponent
Human Recombinant FGF-Acidic (from E. coli)
Human Recombinant FGF-Acidic (from E. coli)
Certifikáty
undefined
Human Recombinant FGF-Acidic (from E. coli)
Specifikace
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity Assay: NR6R-3T3 cell proliferation, ED₅₀ ≤2 ng/ml, Bioactivity ≥5,0×10⁵ units/mg
  • Identifikační číslo genu:
    P05230
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    N
  • Proteinová synonyma:
    ECGF-beta|Beta-endothelial growth factor|HBGF-1|FGF1
  • Název proteinu/peptidu:
    FGF-Acidic
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    16 kDa
  • Sekvence:
    MFNLPPGNYK KPKLLYCSNG GHFLRILPDG TVDGTRDRSD QHIQLQLSAE SVGEVYIKST ETGQYLAMDT DGLLYGSQTP NEECLFLERL EENHYNTYIS KKHAEKNWFV GLKKNGSCKR GPRTHYGQKA ILFLPLPVSS D
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    10 mM Sodium phosphate, 150 mM Sodium sulfate, pH 7,5
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay