ContactUsLinkComponent
Human Recombinant GALECTIN-1 (from E. coli)
Human Recombinant GALECTIN-1 (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant GALECTIN-1 (from E. coli)
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    −20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • Identifikační číslo genu:
    P09382
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    N
  • Proteinová synonyma:
    S-LAC lectin-I|L-14|Beta-galactoside-binding lectin L-14-I|galaptin
  • UniProtKB:
    P09382
  • Název proteinu/peptidu:
    Galectin-1
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    14,7 kDa
  • Sekvence:
    MACGLVASNL NLKPGECLRV RGEVAPDAKS FVLNLGKDSN NLCLHFNPRF NAHGDANTIV CNSKDGGAWG TEQREAVFPF QPGSVAEVCI TFDQANLTVK LPDGYEFKFP NRLNLEAINY MAADGDFKIK CVAFD
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT