Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
Toxický
Zdraví
Ethidiumbromid
Certifikáty
Ethidiumbromid
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
  • Číslo CAS:1239-45-8
  • Vzorec:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL číslo:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31
  • Merck Index:13,04751
  • Bod varu:72 °C (0,1 mmHg)
  • Bod tání:261…264 °C
  • Hustota:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:<100 °C
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
  •  :Density: 1,01 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:214-984-6
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Typ balení
    Bal.
    Dostupnost
    Price
  • 2210
    Glass bottle
    5 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 2 830,00 Kč
    2 830,00 Kč
    1 * 5 mL
       2 830,00 Kč
  • 2370
    Glass bottle
    50 ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 9 920,00 Kč
    9 920,00 Kč
    1 * 50 mL
       9 920,00 Kč