0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
L(+)-Kyselina askorbová
L(+)-Kyselina askorbová
L(+)-Kyselina askorbová
HACH1457799
:
Hach
:
L(+)-Kyselina askorbová
HACH1457799
:
Hach
:
Bal.:
100
Sekvence:
0100
:
:
13,00837
:
553 °C (1013 hPa)
:
190…192 °C
:
1,694 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
200-066-2
:
exempt
:
50-81-7
:
C₆H₈O₆
:
MFCD00064328