L(+)-Kyselina askorbová 99.0-100.5%, crystalline powder USP, FCC, J.T.Baker®
Katalogové číslo 0936-07
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Poly bottle, white, blue T/E cap
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Meets F.C.C. Requirements:99.0 - 100.5%
- Food GMP Manufactured Product:Passes Test
- GMP Manufactured Product:Passes Test
- Meets U.S.P Requirements:20.5 - 21.5°
- CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging:≤0.1%
- Bulk Food Chemical:99.0 - 100.5%
- Bulk Pharmaceutical Chemical:Passes Test
- USP - Assay (C₆H₈O₆):99.0 - 100.5 %
- USP - Identification A:Passes Test
- USP - Identification B:Passes Test
- USP - Specific Rotation [Å]²⁵ ^D (+):20.5 - 21.5 Degree
- USP - Residue on Ignition:≤0.1 %
- FCC - Assay (C₆H₈O₆):99.0 - 100.5 %
- FCC - Identification A:Passes Test
- FCC - Identification B:Passes Test
- FCC - Lead (Pb):≤2 mg/kg
- FCC - Specific Rotation [Å]²⁵ ^D (+):20.5 - 21.5 Degree
- FCC - Residue on Ignition:≤0.1 %
- Arsenic (As):≤3 ppm
- Mesh - Thru U.S. No. 20 Sieve:≥100 %
- Mesh - Thru U.S. No. 100 Sieve:≤70 %
- Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve:≤20 %
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:13,00837
Bod varu:553 °C (1013 hPa)
Bod tání:190…192 °C
Hustota:1,65 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:200-066-2
REACH:exempt
Číslo CAS:50-81-7
Vzorec:C₆H₈O₆
MDL číslo:MFCD00064328