ContactUsLinkComponent
Rat Recombinant IL-2 (from E. coli)
Rat Recombinant IL-2 (from E. coli)
Certificates
undefined
Rat Recombinant IL-2 (from E. coli)
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Rat
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: CTLL-2 Proliferation, ED50 ≤2 ng/ml, Bioactivity ≥5,0×10⁵ units/mg
  • Formulář:
    Lyophilised
  • Identifikační číslo genu:
    P17108
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile 10 mM HCl at 0.1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    N
  • Proteinová synonyma:
    Aldesleukin|TCGF|T cell growth factor
  • Název proteinu/peptidu:
    IL-2
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    15,6 kDa
  • Sekvence:
    MAPTSSPAKE TQQHLEQLLL DLQVLLRGID NYKNLKLPMM LTFKFYLPKQ ATELKHLQCL ENELGALQRV LDLTQSKSFH LEDAGNFISN IRVTVVKLKG SENKFECQFD DEPATVVEFL RRWIAICQSI ISTMTQ
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay