Span® 85, Span® for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.40124.0025
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:25 ml
- Sekvence:2315
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(25 °C) insoluble
- Molar Mass:957.51 g/mol
- Boiling Point:100 °C
- Vapor Pressure:- 1.4 hPa (20 °C)
- Flash Point:149 °C
- Density:0.95 g/cm3 (20 °C)
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Bod varu:∼100 °C (1013 hPa)
Hustota:0,95 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Bod vzplanutí:>110 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:247-569-3
Číslo CAS:26266-58-0
Vzorec:C₆₀H₁₀₈O₈
MDL číslo:MFCD00133820