Span® 60, Span® for synthesis, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 8.40121.0100
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:53 °C
- Molar Mass:430.62 g/mol
- Boiling Point:100 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:- 1.4 hPa (20 °C)
- Flash Point:149 °C
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Merck Index:12,08872
Bod varu:∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání:53 °C
Hustota:1 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Bod vzplanutí:>149 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:215-664-9
Číslo CAS:1338-41-6
Vzorec:C₂₄H₄₆O₆
MDL číslo:MFCD00005366