ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IGF-I (from E. coli)
Human Recombinant IGF-I (from E. coli)
Certifikáty
undefined
Human Recombinant IGF-I (from E. coli)
Certifikáty
Specifikace
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: Human breast cancer cell line MCF-7, ED50 ≤1,5 ng/ml, Bioactivity ≥6,7×10⁵ units/mg
  • Identifikační číslo genu:
    P05019
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    N
  • Proteinová synonyma:
    mechano growth factor|IGF-IA|Somatomedin C
  • Název proteinu/peptidu:
    IGF-I
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    7,7 kDa
  • Sekvence:
    GPETLCGAEL VDALQFVCGD RGFYFNKPTG YGSSSRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPAKSA
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together