ContactUsLinkComponent
Dog Recombinant RC IL-4 (from E. coli)
undefined
Dog Recombinant RC IL-4 (from E. coli)
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Dog
  • Podmínky uskladnění:
    –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity Assay: TF-1 cell proliferation, ED₅₀ ≤25 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10⁴ units/mg
  • Identifikační číslo genu:
    O77762
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    N
  • Proteinová synonyma:
    BCGF|B-cell stimulatory factor-1|BCDF|BSF-1
  • Název proteinu/peptidu:
    IL-4
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    12,9 kDa
  • Sekvence:
    MHNFNITIKE IIKMLNILTA RNDSCMELTV KDVFTAPKNT SDKEIFCRAA TVLRQIYTHN CSNRYLRGLY RNLSSMANKT CSMNEIKKST LKDFLERLKV IMQKKYYRH
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay
Frequently Bought Together