Titanium(IV) isopropoxide
Katalogové číslo ABCRAB106344.0100
Dodavatel: abcr
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:100 g
- Sekvence:3401
Specifikace
O tomto produktu
:
Merck Index:12,09614
Bod varu:240 °C (1013 hPa)
Bod tání:18…20 °C
Hustota:0,9711 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí:51 °C
EINECS:208-909-6
UN:2413
ADR:3,III
Číslo CAS:546-68-9
Vzorec:C₁₂H₂₈O₄Ti
MDL číslo:MFCD00008871